Learn More
4-Metoxibenzoato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437876 250 g 250 g
11427876 50 g 50 g
11417876 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14008.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 94-30-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-30-4
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00015151
Clave InChI FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl p-anisate, ethyl anisate, ethyl p-methoxybenzoate, p-anisic acid, ethyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, 4-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-anisoate, unii-kj95h2s7nm, p-anisic acid ethyl ester
PubChem CID 60979
Nombre IUPAC 4-metoxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methoxybenzoate
Punto de fusión 7°C to 8°C
Densidad 1.111
Punto de ebullición 263°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 250 g
Beilstein 2209700
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.