Learn More
4-Metoxibenzoato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427876 50 g 50 g
11437876 250 g 250 g
11417876 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14008.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 94-30-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-30-4
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00015151
Clave InChI FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl p-anisate, ethyl anisate, ethyl p-methoxybenzoate, p-anisic acid, ethyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, 4-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-anisoate, unii-kj95h2s7nm, p-anisic acid ethyl ester
PubChem CID 60979
Nombre IUPAC 4-metoxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methoxybenzoate
Punto de fusión 7°C to 8°C
Densidad 1.111
Punto de ebullición 263°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 50 g
Beilstein 2209700
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98%