Learn More
4-Isocianatobenzoato de etilo-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Isocyanatobenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219802-91-1 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H5 N O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | (p-Ethoxycarbonyl)phenyl-d4 isocyanate, 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl-2,3,5,6-d4 isocyanate, 4-Isocyanatobenzoic acid-d4 ethyl ester, Ethyl 4-isocyanatobenzoate-2,3,5,6-D4, Ethyl p-isocyanatobenzoate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-6 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCC)c([2 H])c([2 H])c1N=C=O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-isocianatobenzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 195.208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0834 g/mol |
| Mostrar más |