Learn More
4-yodobenzoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Iodobenzoate |
| CAS | 51934-41-9 |
| Fórmula molecular | C9 H9 I O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9IO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(I)cc1 |
| Nombre IUPAC | etil 4-iodobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 276.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.9647 |