Learn More
4-Yodobenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481958 250 g 250 g
11461958 10 g 10 g
11471958 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14570.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51934-41-9 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51934-41-9
Fórmula molecular C9H9IO2
Peso molecular (g/mol) 276.07
Número MDL MFCD00017344
Clave InChI YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzoic acid ethyl ester, 4-iodobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-iodobenzoate, ethyl-4-iodobenzoate, benzoicacid,4-iodo-,ethylester, 4-iodo-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, ethyl ester, ethyl4-iodobenzoate, ethyl-4 iodobenzoate, ethyl,4-iodobenzoate
PubChem CID 142891
Nombre IUPAC etil 4-iodobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-iodobenzoate
Densidad 1.66
Punto de ebullición 283°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.588
Cantidad 250 g
Beilstein 2208568
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.08
Porcentaje de pureza 98%