Learn More
Etil 4-yodobenzoato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676594 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10703051 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
11954991 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676594 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51934-41-9 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51934-41-9
Fórmula molecular C9H9IO2
Peso molecular (g/mol) 276.07
Número MDL MFCD00017344
Clave InChI YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzoic acid ethyl ester, 4-iodobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-iodobenzoate, ethyl-4-iodobenzoate, benzoicacid,4-iodo-,ethylester, 4-iodo-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, ethyl ester, ethyl4-iodobenzoate, ethyl-4 iodobenzoate, ethyl,4-iodobenzoate
PubChem CID 142891
Nombre IUPAC etil 4-iodobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-iodobenzoate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6500g/mL
Punto de ebullición 281.0°C to 283.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.5865 to 1.5885
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.65
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in non-polar solvents,soluble in polar solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido