Learn More
Etil 4-hidroxifenilacetato, TRC
Código de producto. 30010489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010489 25 g 25 g
30003271 1 g 1 g
30012524 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91908025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17138-28-2
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 4-Hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester, 4-Hydroxybenzeneacetic Acid Ethyl Ester, (p-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (p-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(p-Hydroxyphenyl)acetate;
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Hydroxyphenylacetate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786