Learn More
4-Hidroxifenilacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404877 10 g 10 g
11414877 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21832.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17138-28-2 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17138-28-2
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00016491
Clave InChI HYUPPKVFCGIMDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-hydroxyphenylacetate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, ethyl 4-hydroxyphenyl acetate, p-hydroxyphenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-hydroxyphenyl acetate, ethyl-4-hydroxyphenylacetate, pubchem12861, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 28310
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-hydroxyphenylacetate
Punto de fusión 36°C to 38°C
Punto de ebullición 187°C to 189°C (20 mmHg)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%