Learn More
4-Hidroximandelato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367435 5 g 5 g
11357435 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05413.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68758-68-9 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68758-68-9
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.20
Número MDL MFCD00020180
Clave InChI VLOUFSKXRCPIQR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetate, ethyl 4-hydroxymandelate, ethyl 4-hydroxy-dl-mandelate, ethyl alpha,4-dihydroxyphenylacetate, 4-hydroxymandelic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha,4-dihydroxy-, ethyl ester, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate #, 4-2-ethoxy-1-hydroxy-2-oxoethyl phenol
PubChem CID 111357
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-hydroxymandelate
Punto de fusión 128°C to 132°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3132065
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%