Learn More
4-Hidroxiciclohexanocarboxilato de etilo, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471080 25 g 25 g
11461080 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471080 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25572.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17159-80-7 | C9H16O3 | 172.22 g/mol
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cis + trans is used in the synthesis of other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxiciclohexanocarboxilato de etilo, cis + trans se utiliza en la síntesis de otros productos químicos y como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Inmiscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17159-80-7
Fórmula molecular C9H16O3
Peso molecular (g/mol) 172.22
Número MDL MFCD00192156,MFCD16295187
Clave InChI BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis
PubChem CID 86973
Nombre IUPAC 4-hidroxiciclohexano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Nombre de nota cis + trans
Densidad 1.068
Punto de ebullición 127°C to 134°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110(230°F)
Índice de refracción 1.467
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.22
Porcentaje de pureza 97%