Learn More
4-hidroxibutanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-hydroxybutanoate |
| CAS | 999-10-0 |
| Fórmula molecular | C6H12O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCO |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0786 |