Learn More
4-Hidroxibenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 GR
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10522741 250 g 250 GR
10317420 100 g 100 g
10765211 1 kg 1 Kg
10329043 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10522741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150252500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.35€
    40.65€ / 250 g
    Ahorro 6.70€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-47-8
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00002353
Clave InChI NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
Nombre IUPAC etil 4-hidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 115°C to 118°C
Color Blanco
Punto de ebullición 297°C to 298°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CO2C2H5
Cantidad 250 g
Beilstein 10, 159
Índice Merck 15, 3890
Información de solubilidad Solubility in water: 1.7g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,soluble in carbon disulfide,slightly soluble in petroleum ether,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-hydroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2