Learn More
4-Hidroxibenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484564 5000 g 5000 g
11474564 250 g 250 g
11464564 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13172.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ethyl 4-hydroxybenzoate (ethylparaben) was used to study the in-situderivatisation solid-phase microextraction procedure for determining parabens, related chlorophenols and triclosan in water. It is a novel sorbent for solid-phase extraction, was used to study its retention property. It has high extraction efficiency towards the compounds tested owing to the electrostatic interaction, hydrophobic interaction and hydrogen bonding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxibenzoato de etilo (etilparabeno) se ha utilizado para estudiar el procedimiento de microextracción en fase sólida de derivación in-situ para determinar los parabenos, los clorofenoles relacionados y el triclosán en agua. Es un nuevo absorbente para la extracción en fase sólida que se ha utilizado para estudiar su propiedad de retención. Tiene una alta eficiencia de extracción en los compuestos evaluados debido a la interacción electrostática, la interacción hidrofóbica y los puentes de hidrógeno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-47-8
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00002353
Clave InChI NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
Nombre IUPAC etil 4-hidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 116°C to 118°C
Punto de ebullición 297°C to 298°C (decomposition)
Cantidad 5000 g
Beilstein 1101972
Índice Merck 14,3837
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%