Learn More
Etilo 4-hidroxi-3-nitrobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352526 25 g 25 g
11342526 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06451.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19013-10-6 | C9H9NO5 | 211.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19013-10-6
Fórmula molecular C9H9NO5
Peso molecular (g/mol) 211.173
Número MDL MFCD00016999
Clave InChI FBHJNBWUGONVNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyj, ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoate, ethyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, ethyl 4-hydroxy-3-nitro benzoate, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 87895
Nombre IUPAC etilo 4-hidroxi-3-nitrobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 69°C to 71°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2121319
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.18
Porcentaje de pureza 98%