Learn More
Etil 4-hidroxi-3-metoxicinamato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318096 250 mg 250 miligramos
11308096 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14960.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4046-02-0 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4046-02-0
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00009190
Clave InChI ATJVZXXHKSYELS-FNORWQNLSA-N
Sinónimo ethyl ferulate, ferulic acid ethyl ester, ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, unii-5b8915uelw, ethyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate, e-ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, ethyl 2e-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoate, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, e-3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate ferulic acid ethyl ester
PubChem CID 736681
Nombre IUPAC etil (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2696807
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99%