Learn More
Etil 4-Hidroxi-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato 1,1-dióxido (impureza Piroxicam H), TRC
Código de producto. 30375356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375356 100 mg -
30373470 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918850100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24683-21-4
Fórmula molecular C11 H11 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 269.27
Sinónimo Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP)
Nombre IUPAC etil 4-hidroxi-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0358