Learn More
Etil 4-Hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato 1,1-dióxido (Impureza Piroxicam K), TRC
Código de producto. 17953695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953695 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17953695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9189805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
CAS 24683-26-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H13 N O5 S
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
Nombre IUPAC Etil 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 283.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0514
Porcentaje de pureza >95%