Learn More
1,1-Dióxido de 4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato de etilo Mikromol™
Description
1,1-Dióxido de 4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato de etilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide |
| CAS | 24683-26-9 |
| Nombres de analitos o componentes | ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H13 N O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP), Meloxicam USP Related Compound A, Meloxicam USP RC A, Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound A, Meloxicam Impurity A, Piroxicam Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |
| Nombre IUPAC | etil 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato |
| Show More |