Learn More
4-hidrazinilbenzoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Hydrazinylbenzoate |
| CAS | 14685-90-6 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(Ethoxycarbonyl)phenylhydrazine, 4-(Hydrazinyl)benzoic Acid Ethyl Ester, 4-Carbethoxyphenylhydrazine, Ethyl p-hydrazinobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-5-8(11-10)6-4-7/h3-6,11H,2,10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(NN)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidrazinilbenzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.204 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.09 |