Learn More
etil 4-formil-3,5-dimetil-1H-pirol-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30374354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374354 500 mg
30369709 50 mg
30370460 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE903033500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-64-6
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Sinónimo Pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, NSC 13665
SMILES CCOC(=O)c1[nH]c(C)c(C=O)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)7(3)11-9/h5,11H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0895