Learn More
Alfa Aesar™ (4-Formil-2-metoxifenoxi)acetato de etilo
Código de producto. 11315569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315569 250 mg 250 miligramos
11325569 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315569 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H50491.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 51264-70-1
Fórmula molecular C12H14O5
Peso molecular (g/mol) 238.24
Número MDL MFCD01764358
Clave InChI SVYWLZTVBMJCGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, ethyl 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, 4-formyl-2-methoxy-phenoxy-acetic acid ethyl ester, acmc-1ap2o, 4-carbethoxymethoxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-formyl-phenoxyessigsaureathylester, 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy-, ethyl ester
PubChem CID 968872
Nombre IUPAC 2-(4-formil-2-metoxifenoxi)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)COC1=C(OC)C=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.24