Learn More
4-Formamidobenzoato de etilo (N-formilbenzocaína), Mikromol™
Código de producto. 30050190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050190 25 mg 25 miligramos
17963626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050190 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0094.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Formamidobenzoato de etilo (N-formilbenzocaína)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Formamidobenzoate
CAS 5422-63-9
Nombres de analitos o componentes Ethyl 4-Formamidobenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H11 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl 4-Formamidobenzoate (N-Formylbenzocaine), 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
Nombre IUPAC 4-formamidobenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 193.199
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193,074 g/mol