Learn More
4-Fluorobenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615582 5 g Frasco de vidrio 5 g
10523311 25 g Frasco de vidrio 25 g
10086293 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10615582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146800050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 451-46-7 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 451-46-7
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.17
Número MDL MFCD00000351
Clave InChI UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
PubChem CID 67976
Nombre IUPAC 4-fluorobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-fluorobenzoate
Punto de fusión 25°C to 27°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 210°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CO2C2H5
Índice de refracción 1.4850 to 1.487
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 334
Índice Merck 10, 4076
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-fluorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2