Learn More
Etil 4-Etoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30137987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137987 50 g 50 g
30137308 10 g 10 g
30003733 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93756550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23676-09-7
Fórmula molecular C11 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo Benzoic acid, p-ethoxy-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Ethoxy ethylbenzoate, 4-Ethoxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-ethoxybenzoate, Ethyl p-ethoxybenzoate, NSC 405367, p-Ethoxyethyl benzoate, Benzoic acid, 4-ethoxy-, ethyl ester, 4-Ethoxybenzoic Acid-Ethyl Ester
Nombre IUPAC 4-Etoxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzoic Acid-Ethyl Ester
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-9(6-8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0943