Learn More
4-Etoxibenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447247 25 g 25 g
11457247 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15010.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23676-09-7 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se trata de una importante materia prima e intermediario empleado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23676-09-7
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00009116
Clave InChI HRAQMGWTPNOILP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxybenzoic acid ethyl ester, 4-ethoxy ethylbenzoate, benzoic acid, p-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxyethylbenzoate, peeb, ethyl p-ethoxybenzoate, ethyl-4-ethoxybenzoate, p-ethoxy ethyl benzoate, ethyl-p-ethoxy benzoate
PubChem CID 90232
Nombre IUPAC 4-Etoxibenzoato de etilo
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-ethoxybenzoate
Punto de fusión 9°C
Densidad 1.071
Punto de ebullición 145°C to 150°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 25 g
Beilstein 2692236
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%