Learn More
4-(Dipropilsulfamoil)benzoato de etilo (éster etílico de probenecid), Mikromol™
Código de producto. 30051742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051742 25 mg 25 miligramos
17922806 100 mg 100 miligramos
30461491 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051742 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0657.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(Dipropilsulfamoil)benzoato de etilo (éster etílico de probenecid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester)
CAS 70190-76-0
Nombres de analitos o componentes Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Probenecid Imp. D (EP), 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid ethyl ester, Probenecid Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO4S/c1-4-11-16(12-5-2)21(18,19)14-9-7-13(8-10-14)15(17)20-6-3/h7-10H,4-6,11-12H2,1-3H3
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 4-(dipropilsulfamoil)benzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 313.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1348 g/mol