Learn More
4-dimetilaminobenzoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester |
| CAS | 10287-53-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, p-(dimethylamino)-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester, 4-Ethoxycarbonyl-N,N-dimethylaniline, Darocur EBD, Darocur EDB, EDAB, EDB, EDMAB, EPD, Ethyl 4-(N,N-dimethylamino)benzoate, Ethyl 4-(dimethylamino)benzoate, Ethyl N,N-dimethylamino-p-benzoate, Ethyl p-(N,N-dimethylamino)benzoate, Ethyl p-(dimethylamino)benzoate, Genocure EPD, IHT-PI EDB, JRCure 1101, Kayacure EPA, Luna EDB, Lunacure EDB, N,N-Dimethylbenzocaine, Omnirad EDB, PI-EDB, Parbenate, Photoinitiator EDAB, Quantacure EPD, SB-PI 704, Speedcure EDB, p-(Ethoxycarbonyl)-N,N-dimethylaniline, π-EDB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Mostrar más |