Learn More
Acetato de 4-cianofenilacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302029 1 g 1 g
11312029 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26078.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1528-41-2 | Molecular Formula: C11H11NO2 | Molecular Weight: 189.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1528-41-2
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.214
Número MDL MFCD09953133
Clave InChI DFEWKWBIPMKGFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-4-cyanophenyl acetate, ethyl 4-cyanophenylacetate, ethyl 4-cyanophenyl acetate, 4-cyano-phenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-cyanophenylacetate, acmc-1bve3, ethyl 4-cyanobenzeneacetate, ethyl4-cyanophenylacetate, 4-cyanophenylacetic acid ethyl ester
PubChem CID 279718
Nombre IUPAC 2-(4-cianofenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-cyanophenylacetate
Punto de fusión 90°C to 94°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 98%