Learn More
4-Ciano-5-(metiltio)tiofeno-2-carboxilato de etilo, 97 %
Código de producto. 15467595
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467595 250 mg 250 miligramos
11476060 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26594.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116170-84-4
Fórmula molecular C9H9NO2S2
Peso molecular (g/mol) 227.296
Número MDL MFCD01859680
Clave InChI UOHGLSFLWKHJKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, ethyl 4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, ethyl 4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate, ethyl3-cyano-2-methylsulfanyl thiophene-5-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-cyano-5-methylthio-, ethyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-cyano-5-methylthio-, ethyl ester, 4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209vxi, 2-methylthio-3-cyano-5-ethoxycarbonylthiophene, ethyl 3-cyano-2-methylsulfanyl thiophene-5-carboxylate
PubChem CID 816702
Nombre IUPAC 4-ciano-5-metilsulfaniltiofeno-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(S1)SC)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.3
Porcentaje de pureza 97%