Learn More
4-clorofenilacetato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10698814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10698814 5 g Frasco de vidrio 5 g
10269243 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10698814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388840050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14062-24-9 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14062-24-9
Número MDL MFCD00018791
Clave InChI UTWBWFXECVFDPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chlorophenylacetate, ethyl 4-chlorophenyl acetate, ethyl 2-4-chlorophenyl acetate, 4-chlorophenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-chlorophenylacetate, benzeneacetic acid, 4-chloro-, ethyl ester, 4-chloro-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-phenylacetate, ksc522e5p
PubChem CID 84177
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chlorophenylacetate
Color Incolora
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido de fusión baja
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula molecular C10H11ClO2
Fórmula lineal ClC6H4CH2C(O)OCH2CH3
Peso molecular (g/mol) 198.646
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.65
Porcentaje de pureza ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-chlorophenylacetate
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.