Learn More
4-clorobutirato de etilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Chlorobutyrate |
| CAS | 3153-36-4 |
| Fórmula molecular | C6H11ClO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCl |
| Nombre IUPAC | 4-clorobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 150.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0448 |