Learn More
4-clorobutirato de etilo, TRC
Código de producto. 30384757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384757 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30384757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90183010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Chlorobutyrate
CAS 3153-36-4
Fórmula molecular C6H11ClO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCl
Nombre IUPAC 4-clorobutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 150.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0448