Learn More
Etil 4-clorobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494300 100 g 100 g
11404310 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11070.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3153-36-4 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
Ethyl 4-chlorobutyrate is used in organic synthesis. And also used for producting 4-Iodo-butyric acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilo 4-clorobutirato se utiliza en la síntesis orgánica. Y también se utiliza para producir éster etílico de ácido 4-yodo-butírico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3153-36-4
Fórmula molecular C6H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 150.602
Número MDL MFCD00001004
Clave InChI OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl gamma-chlorobutyrate, ethyl-4-chlorobutyrate, 4-chloro-butyric acid ethyl ester, butyric acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl .gamma.-chlorobutyrate, 4-chlorobutyric acid ethyl ester, ethyl 4chlorobutyrate, acmc-1cqjw
PubChem CID 18474
Nombre IUPAC 4-clorobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chlorobutyrate
Densidad 1.077
Punto de ebullición 185°C to 186°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 100 g
Beilstein 1098810
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.61
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-chlorobutyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-chlorobutyrate