Learn More
4-Clorobutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225060 5 g Frasco de vidrio 5 g
10774041 100 g Frasco de vidrio 100 g
10484925 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10225060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118240050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3153-36-4 | C6H11ClO2 | 150.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3153-36-4
Fórmula molecular C6H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 150.6
Número MDL MFCD00001004
Clave InChI OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl gamma-chlorobutyrate, ethyl-4-chlorobutyrate, 4-chloro-butyric acid ethyl ester, butyric acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl .gamma.-chlorobutyrate, 4-chlorobutyric acid ethyl ester, ethyl 4chlorobutyrate, acmc-1cqjw
PubChem CID 18474
Nombre IUPAC 4-clorobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chlorobutyrate
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 186.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3CO2C2H5
Índice de refracción 1.4296 to 1.4316
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 278
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 4-chlorobutyrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.