Learn More
4-Clorobenzoato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494214 50 g 50 g
11404224 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12540.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7335-27-5 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7335-27-5
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Número MDL MFCD00013645
Clave InChI RWBYCMPOFNRISR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl p-chlorobenzoate, benzoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl-4-chlorobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl chloride, ethyl4-chlorobenzoate, rarechem al bi 0077, 4-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-chlorobenzate, benzoic acid, p-chloro-, ethyl ester, pubchem3705
PubChem CID 81785
Nombre IUPAC 4-Clorobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chlorobenzoate
Densidad 1.18
Punto de ebullición 237°C to 239°C
Índice de refracción 1.524
Cantidad 50 g
Beilstein 2045882
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza ≥98%