Learn More
4-cloroacetoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Chloroacetoacetate |
| CAS | 638-07-3 |
| Fórmula molecular | C6 H9 Cl O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, Acetoacetic acid, 4-chloro-, ethyl ester (7CI,8CI), 4-Chloro acetoethylacetate, 4-Chloro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, 4-Chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, 4-Chloroacetoacetic acid ethyl ester, Ethyl (chloroacetyl)acetate, Ethyl 3-oxo-4-chlorobutanoate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, Ethyl 4-chloroacetoacetate, Ethyl chloroacetoacetate, Ethyl γ-chloroacetoacetate, Ethyl ω-chloroacetoacetate, γ-Chloroacetoacetic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | etilo 4-cloro-3-oxobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.024 |