Learn More
4-Cloroacetoacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457547 250 g 250 g
11447547 50 g 50 g
11437547 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15641.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638-07-3 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
Ethyl 4-chloroacetoacetate is used as a precursor in the preparation of phosphorous ylides. It finds application in regular film coating, pharmaceutical coating and formulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cloroacetoacetato de etilo se utiliza como precursor en la preparación de iluros fosforosos. Encuentra aplicación en el revestimiento de película regular, el recubrimiento de productos farmacéuticos y en formulación.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes de reducción y agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-07-3
Fórmula molecular C6H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 164.585
Número MDL MFCD00000939
Clave InChI OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
PubChem CID 69484
Nombre IUPAC etilo 4-cloro-3-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloroacetoacetate
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.212
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 250 g
Número UN UN2922
Beilstein 1761275
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 97%