Learn More
4-Cloro-8-metilquinolina-3-carboxilato de etilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 11395589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395589 250 mg 250 miligramos
11305599 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50510.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37041-32-0
Fórmula molecular C13H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 249.694
Número MDL MFCD00173399
Clave InChI PGGVUZUNDXCMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-8-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-8-methyl-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 4322423
Nombre IUPAC 4-cloro-8-metilquinolina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C(=CC=CC2=C1Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.7