Learn More
Etilo 4-cloro-8-cianoquinolina-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15512303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15512303 5 g 5 g
15502303 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15512303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449680050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 77173-67-2
Fórmula molecular C13H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 260.68
Clave InChI MHOFAUCLSGVKOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-cyano-3-quinolinecarboxylate, pubchem19877, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylicacidethyleste, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoxaline-3-carboxylate
PubChem CID 3761179
Nombre IUPAC etilo 4-cloro-8-cianoquinolina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC(=C2N=C1)C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.68
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación