Learn More
4-Cloro-7-metoxiquinolina-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425046 1 g 1 g
15435046 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59473.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77156-85-5
Fórmula molecular C13H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 265.693
Número MDL MFCD02217815
Clave InChI IXMRUGGFGJIANG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chloro-7-methoxy-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, cbmicro_031264, ethyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylate, 4-chloro-7-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-7-methoxyquinoline, 7-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4-chloro-7-methoxy-quinoline-3-carboxylate
PubChem CID 728976
Nombre IUPAC 4-cloro-7-metoxiquinolina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=C(C=CC2=C1Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.7
Porcentaje de pureza 97%