Learn More
4-Cloro-6-hidroxi-5-nitronicotinato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405987 1 g 1 g
15478355 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33192.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1210835-74-7
Fórmula molecular C8H7ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 246.603
Número MDL MFCD22989339
Clave InChI FETZVQJUBMRFJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chloro-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-hydroxy-5-nitronicotinate, ethyl 4-chloro-6-hydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylate, ethylchloronitrooxodihydropyridinecarboxylate, 4-chloro-6-hydroxy-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, 4-chloro-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 59225818
Nombre IUPAC 4-cloro-5-nitro-6-oxo-1H-piridina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=O)C(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloro-6-hydroxy-5-nitronicotinate
Punto de fusión 176°C to 178°C
Color Rosa a blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido