Learn More
4-Cloro-5,7-dimetilquinolina-3-carboxilato de etilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375579 1 g 1 g
11385579 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50504.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 338954-49-7
Fórmula molecular C14H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 263.72
Número MDL MFCD00173354
Clave InChI VTIBBHSQWPMQAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chloro-5,7-dimethyl-3-quinolinecarboxylate, acmc-1bmtw, ethyl4-chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylate, 4-chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 1479090
Nombre IUPAC 4-cloro-5,7-dimetilquinolina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=C(C)C=C(C)C2=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.73