Learn More
Etilo (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)carbatomo, TRC
Código de producto. 30386602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386602 10 g -
30379733 100 mg -
30370706 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90362510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18585-06-3
Fórmula molecular C10H9ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 267.63
Sinónimo N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, [4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)carbanilic Acid Ethyl Ester, Sorafenib Impurity 2
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)