Learn More
4-Cloro-3-nitrobenzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10618765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10618765 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10149829 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
10352185 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10618765 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor JP00516EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 16588-16-2
Fórmula molecular C9H8ClNO4
Peso molecular (g/mol) 229.616
Clave InChI BLNLZRQIUGDTAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, ethyl ester, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4-chloro-3-nitro-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-chloranyl-3-nitro-benzoate, acmc-20a7tu, ethyl4-chloro-3-nitrobenzoate, ethyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, 3-nitro-4-chlorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 1268247
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitrobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.62
Porcentaje de pureza 97%