Learn More
4-Cloro-3-nitrobenzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11493937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493937 25 g 25 g
11483937 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19338.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16588-16-2
Fórmula molecular C9H8ClNO4
Peso molecular (g/mol) 229.616
Número MDL MFCD00219621
Clave InChI BLNLZRQIUGDTAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, ethyl ester, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4-chloro-3-nitro-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-chloranyl-3-nitro-benzoate, acmc-20a7tu, ethyl4-chloro-3-nitrobenzoate, ethyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, 3-nitro-4-chlorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 1268247
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitrobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 53°C to 55°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.62
Porcentaje de pureza 97%