Learn More
4-cloro-2-metiltiopirimidina-5-carboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30378950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378950 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30378950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90200010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate
CAS 5909-24-0
Fórmula molecular C8 H9 Cl N2 O2 S
Cantidad 10 g
Sinónimo Avanafil Impurity 61
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
Nombre IUPAC etil 4-cloro-2-metilsulfanilipirimidina-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 232.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0073