Learn More
4-Cloro-2-(metiltio)pirimidina-5-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470567 100 g 100 g
11450567 5 g 5 g
11460567 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22429.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5909-24-0 | C8H9ClN2O2S | 232.682 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5909-24-0
Fórmula molecular C8H9ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 232.682
Número MDL MFCD00006085
Clave InChI SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, 2-methylthio-4-chloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 4-chloro-5-carbethoxy-2-methylthiopyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-methylthio-, ethyl ester, 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 80008
Nombre IUPAC etil 4-cloro-2-metilsulfanilipirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Punto de fusión 60°C to 63°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.69
Porcentaje de pureza 98%