Learn More
4-Bromofenilacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469697 100 g 100 g
11449697 5 g 5 g
11459697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22165.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14062-25-0 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14062-25-0
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.1
Número MDL MFCD00016333
Clave InChI ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-bromophenylacetate, ethyl 2-4-bromophenyl acetate, 4-bromophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-bromophenyl acetate, 4-bromo-benzeneacetic acid ethyl ester, ethyl-4-bromophenylacetate, pubchem20039, acmc-209ckw
PubChem CID 7020609
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromophenylacetate
Punto de fusión 29°C to 31°C
Punto de ebullición 88°C to 90°C (0.35 mmHg)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 98%