Learn More
4-(Bromometil)benzoato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394086 25 g 25 g
11384086 5 g 5 g
11304096 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19219.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26496-94-6 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26496-94-6
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.10
Número MDL MFCD03791307
Clave InChI TWQLMAJROCNXEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl benzoic acid ethyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylbenzyl bromide, benzoic acid, 4-bromomethyl-, ethyl ester, zlchem 925, acmc-1cknv, 4-carboethoxy-benzylbromide, 4-carboethoxybenzyl bromide, ethyl 4-bromomethyl-benzoate
PubChem CID 954261
Nombre IUPAC 4-(bromometil)benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate
Punto de fusión 28°C to 33°C
Punto de ebullición 145°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.5494
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 1869569
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 96%