Learn More
4-Bromorotonato de etilo, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484183 250 g 250 g
11464183 10 g 10 g
11474183 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10371.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37746-78-4 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Ethyl 4-bromocrotonate is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromocrotonato de etilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes, agentes reductores. Proteger del calor. Almacenar alejado de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37746-78-4
Fórmula molecular C6H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 193.04
Número MDL MFCD00000247
Clave InChI FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
PubChem CID 5373944
Nombre IUPAC etilo (E)-4-bromobut-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromocrotonate
Densidad 1.402
Punto de ebullición 94°C to 95°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.493
Cantidad 250 g
Número UN UN1760
Beilstein 1721388
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.05
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico